Få mere at vide
N-(4-Ethoxyphenyl)maleamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
11445987 100 g 100g
11425987 5 g 5g
11435987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11445987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25024.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108087-84-9
Molekylær formel C12H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 235.239
MDL nummer MFCD00020477
InChI nøgle LMTIUWRMRAZPEN-FPLPWBNLSA-N
Synonym z-4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-4-ethoxyphenyl maleamic acid, 2z-3-n-4-ethoxyphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-3-4-ethoxyphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-4-ethoxyanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-4-ethoxyanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxo-, 2z
PubChem CID 1808883
IUPAC navn (Z)-4-(4-ethoxyanilino)-4-oxobut-2-enoic acid
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C=CC(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale N-(4-Ethoxyphenyl)maleamic acid
Smeltepunkt 188°C to 189°C
Mængde 100 g
Formel vægt 235.24
Procent renhed 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.