Få mere at vide
N,4-Dimethylbenzenesulfonamide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31432914
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31432914 1 kg
31430568 100 g
31422674 25 g
31422594 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31432914 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1451941000g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,4-Dimethylbenzenesulfonamide
CAS 640-61-9
Molekylær formel C8H11NO2S
MDL nummer MFCD00008285
Mængde 1 kg
SMIL O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC)=O
Molekylvægt (g/mol) 185.24
Procent renhed 97%