missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-Difluoromethoxy-2-nitrophenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Difluoromethoxy-2-nitrophenyl)acetamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F2N2O4/c1-5(14)12-7-3-2-6(17-9(10)11)4-8(7)13(15)16/h2-4,9H,1H3,(H,12,14) |
| Formel vægt | 246.0452 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?