missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,4-Diacetyl-L-phenylalanine Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30365919
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365919 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD3635051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,4-Diacetyl-L-phenylalanine Ethyl Ester
CAS 1354641-70-5
Molekylær formel C15H19NO4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H19NO4/c1-4-20-15(19)14(16-11(3)18)9-12-5-7-13(8-6-12)10(2)17/h5-8,14H,4,9H2,1-3H3,(H,16,18)/t14-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)C)NC(=O)C
IUPAC navn ethyl (2S)-2-acetamido-3-(4-acetylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 277.32
Formel vægt 277.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.