missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,4-Diacetyl-L-phenylalanine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,4-Diacetyl-L-phenylalanine Ethyl Ester |
| CAS | 1354641-70-5 |
| Molekylær formel | C15H19NO4 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO4/c1-4-20-15(19)14(16-11(3)18)9-12-5-7-13(8-6-12)10(2)17/h5-8,14H,4,9H2,1-3H3,(H,16,18)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)C)NC(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-acetamido-3-(4-acetylphenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.32 |
| Formel vægt | 277.1314 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?