missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-Cyanophenyl)guanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Cyanophenyl)guanidine |
| CAS | 5637-42-3 |
| Molekylær formel | C8H8N4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)12-8(10)11/h1-4H,(H4,10,11,12) |
| SMIL | NC(=N)Nc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | 1-(4-cyanophenyl)guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.18 |
| Formel vægt | 160.0749 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?