Få mere at vide
N-(4-Cyanophenyl)guanidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430968
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430968 250 mg 250mg
15410968 1 g 1g
15420968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54761.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5637-42-3
Molekylær formel C8H8N4
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD16251323
InChI nøgle BTDGLZSKNFJBER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-cyanophenyl guanidine, n-4-cyanophenyl guanidine, 2-4-cyanophenyl guanidine, 4-cyanophenyl guanidine, 4-cyanophenylguanidine
PubChem CID 17747914
IUPAC navn 2-(4-cyanophenyl)guanidine
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)N=C(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Cyanophenyl)guanidine
Mængde 250 mg
Formel vægt 160.18
Procent renhed 97%