missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-Cyanobutyl)-N-(phenylmethoxy)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Cyanobutyl)-N-(phenylmethoxy)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 128173-50-2 |
| Molekylær formel | C17H24N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (4-Cyanobutyl)(phenylmethoxy)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, t-Butyl Benzyloxy(4-cyanobutyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O3/c1-17(2,3)22-16(20)19(13-9-5-8-12-18)21-14-15-10-6-4-7-11-15/h4,6-7,10-11H,5,8-9,13-14H2,1-3H3 |
| SMIL | N#CCCCCN(OCC1=CC=CC=C1)C(OC(C)(C)C)=O |
| IUPAC navn | tert-butyl (benzyloxy)(4-cyanobutyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.38 |
| Formel vægt | 304.18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?