missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N’-(4-Cyanobutyl)-N-(4-methoxybenzyl)-N’-methyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-(4-Cyanobutyl)-N-(4-methoxybenzyl)-N'-methyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 109912-34-7 |
| Molekylær formel | C21 H28 N4 O |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N4O/c1-24(15-7-3-5-13-22)16-17-25(21-8-4-6-14-23-21)18-19-9-11-20(26-2)12-10-19/h4,6,8-12,14H,3,5,7,15-18H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(CN(CCN(C)CCCCC#N)c2ccccn2)cc1 |
| IUPAC navn | 5-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl-pyridin-2-ylamino]ethyl-methylamino]pentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.47 |
| Formel vægt | 352.2263 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?