Få mere at vide
N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31333834
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31333834 100 g
31332441 5 g
31323832 25 g
31327247 10 g
31328297 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31333834 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD142553100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide
CAS 90357-53-2
Molekylær formel C12H9F3N2O
MDL nummer MFCD03411609
Mængde 100 g
SMIL CC(C(NC1=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C1)=O)=C
Molekylvægt (g/mol) 254.21
Procent renhed 98%