missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 1166228-20-1 |
| Molekylær formel | C18H14F4N2O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methylpropanamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F4N2O2S/c1-17(26,10-27-15-5-3-2-4-14(15)19)16(25)24-12-7-6-11(9-23)13(8-12)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| SMIL | N#CC1=CC=C(NC(C(C)(CSC2=C(F)C=CC=C2)O)=O)C=C1C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-fluorophenyl)thio)-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.37 |
| Formel vægt | 398.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?