missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxopropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxopropanamide |
| CAS | 87310-69-8 |
| Molekylær formel | C11 H7 F3 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7F3N2O2/c1-6(17)10(18)16-8-3-2-7(5-15)9(4-8)11(12,13)14/h2-4H,1H3,(H,16,18) |
| SMIL | CC(=O)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxopropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.18 |
| Formel vægt | 256.046 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?