Få mere at vide
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051737
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051737 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051737 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.180025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
CAS 90357-53-2
Analyt- eller komponentnavne N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propenamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-propenamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18)
SMIL CC(=C)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 254.2079
Mængde 25 mg
Formel vægt 254,0667 g/mol