Få mere at vide
N-[4-Cyano-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-methylacrylamid, TRC
Artikelnummer. 30366408
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30366408 25 g
1 options
Artikelnummer. 30366408 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98819325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
CAS 90357-53-2
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O
Mængde 25 g
Synonym 2-Propenamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-propenamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18)
SMIL CC(=C)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 254.2079
Formel vægt 254.0667