missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide, TRC

Artikelnummer. 30363169
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363169 100 mg
30360979 50 mg
30362533 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC778030100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 316373-92-9
Molekylær formel C12H11F3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 288.22
Synonym Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide
IUPAC navn N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide
SMIL CC(O)(CO)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11F3N2O3/c1-11(20,6-18)10(19)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4,18,20H,6H2,1H3,(H,17,19)
Formel vægt 288.0722
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.