Få mere at vide
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049740
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049740 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049740 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.310025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide
CAS 316373-92-9
Analyt- eller komponentnavne N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12H11F3N2O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide
InChI formel InChI=1S/C12H11F3N2O3/c1-11(20,6-18)10(19)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4,18,20H,6H2,1H3,(H,17,19)
SMIL CC(O)(CO)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide
Molekylvægt (g/mol) 288.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 288.0722 g/mol