Få mere at vide
N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052288
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052288 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052288 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.210025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide
CAS 1375105-27-3
Analyt- eller komponentnavne N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-11(6-19-11)10(18)17-9-3-2-7(5-16)4-8(9)12(13,14)15/h2-4H,6H2,1H3,(H,17,18)
SMIL CC1(CO1)C(=O)Nc2ccc(cc2C(F)(F)F)C#N
IUPAC navn N-[4-cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 270.2073
Mængde 25 mg
Formel vægt 270.0616 g/mol