Få mere at vide
N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide |
| CAS | 1375105-27-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-11(6-19-11)10(18)17-9-3-2-7(5-16)4-8(9)12(13,14)15/h2-4H,6H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC1(CO1)C(=O)Nc2ccc(cc2C(F)(F)F)C#N |
| IUPAC navn | N-[4-cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide |
| Vis mere |