Få mere at vide
N-(4-Chlorophenyl)-N′-cyanoguanidine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049143
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049143 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049143 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0840.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(4-Chlorophenyl)-N′-cyanoguanidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine
CAS 1482-62-8
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H7 Cl N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Guanidine, N-(4-chlorophenyl)-N'-cyano-, Guanidine, 1-(p-chlorophenyl)-3-cyano- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)-N'-cyanoguanidine, 1-(p-Chlorophenyl)-3-cyanoguanidine, 1-Cyano-3-(4-chlorophenyl)guanidine, N-(p-Chlorophenyl)dicyandiamide, N1-(4-Chlorophenyl)-N3-cyanoguanidine, NSC 74463, p-Chlorophenylcyanoguanidine, p-Chlorophenyldicyandiamide, Proguanil Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C8H7ClN4/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8(11)12-5-10/h1-4H,(H3,11,12,13)
SMIL Clc1ccc(NC(=N)NC#N)cc1
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine
Molekylvægt (g/mol) 194.62
Mængde 25 mg
Formel vægt 194.0359 g/mol