Få mere at vide
N-(4-Chlorophenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Chlorophenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 338424-13-8 |
| Molekylær formel | C16 H15 Cl2 N O3 S |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl2NO3S/c1-16(21,10-23(22)14-8-4-12(18)5-9-14)15(20)19-13-6-2-11(17)3-7-13/h2-9,21H,10H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC(O)(CS(=O)c1ccc(Cl)cc1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | N-(4-chlorophenyl)-3-(4-chlorophenyl)sulfinyl-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.266 |
| Formel vægt | 371.015 |