Få mere at vide
N-(4-Chlorophenyl)-2,6-difluorobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Chlorophenyl)-2,6-difluorobenzamide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8ClF2NO/c14-8-4-6-9(7-5-8)17-13(18)12-10(15)2-1-3-11(12)16/h1-7H,(H,17,18) |
| Formel vægt | 267.0262 |