Få mere at vide
N-(4-Chlorophenyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-(4-Chlorophenyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)-benzeneacetamide |
| CAS | 560075-65-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)-benzeneacetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 Cl3 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)benzeneacetamide, Diclofenac RC F (USP), Imp F (EP), Diclofenac Sodium Imp. F (EP), Diclofenac Imp. F (EP), Diclofenac related compound F, Diclofenac Sodium Impurity F, Diclofenac Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-4-6-10(7-5-9)18-14(19)8-11-12(16)2-1-3-13(11)17/h1-7H,8H2,(H,18,19) |
| SMIL | Clc1ccc(NC(=O)Cc2c(Cl)cccc2Cl)cc1 |
| IUPAC navn | N-(4-chlorophenyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide |
| Vis mere |