Få mere at vide
N-(4-chlorophenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin, TRC
Artikelnummer. 30134693
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134693 500 mg
30138488 1 g
30011831 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC424325500MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-42-5
Molekylær formel C9 H8 Cl N5
Molekylvægt (g/mol) 221.65
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-(4-chlorophenyl)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(4-chlorophenyl)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(p-chloroanilino)- (6CI,7CI,8CI), N2-(4-Chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-(p-Chloroanilino)-4-amino-s-triazine, 2-Amino-4-(p-chloroanilino)-1,3,5-triazine, 2-Amino-4-p-chloroanilino-s-triazine, ASA 226, Chlorazanil, Chlorazinil, Chloroazinal, Diurazine, Diurazyna, N-(p-Chlorophenyl)-2,4-diamino-s-triazine, Neo-Urofort, Neurofort, Orpizin, Riker 545, SKF 3195, Triazurol, neo-Urofort
IUPAC navn 2-N-(4-chlorophenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
SMIL Nc1ncnc(Nc2ccc(Cl)cc2)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8ClN5/c10-6-1-3-7(4-2-6)14-9-13-5-12-8(11)15-9/h1-5H,(H3,11,12,13,14,15)
Formel vægt 221.0468