Få mere at vide
N-(4-chlorbenzyl)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)metanamin, TRC
Artikelnummer. 30135854
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135854 500 mg
30008347 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364235500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1384516-10-2
Molekylær formel C12H11ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 282.75
Synonym N-[(4-Chlorophenyl)methyl]-5-nitro-2-thiophenemethanamine (ACI), N-(4-Chlorobenzyl)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanamine
IUPAC navn N-(4-chlorbenzyl)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanamin
SMIL O=[N+](C1=CC=C(CNCC2=CC=C(Cl)C=C2)S1)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Chlorobenzyl)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11ClN2O2S/c13-10-3-1-9(2-4-10)7-14-8-11-5-6-12(18-11)15(16)17/h1-6,14H,7-8H2
Formel vægt 282.02
Procent renhed >95%