missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN2O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)19(10)16(20)12-6-7-13(17)15(9-12)23(18,21)22/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H2,18,21,22) |
| Formel vægt | 350.0492 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?