missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline, Mikromol™

Artikelnummer. 30461329
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461329 4 x 25 mg
30049531 25 mg
30050390 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461329 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0477.0500254AMP

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline
CAS 2457316-06-0
Analyt- eller komponentnavne N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 Cl N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline
InChI formel InChI=1S/C16H15ClN2O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)19(10)16(20)12-6-7-13(17)15(9-12)23(18,21)22/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H2,18,21,22)
Løsningstype Neat
SMIL CC1Cc2ccccc2N1C(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 2-chloro-5-(2-methyl-2,3-dihydroindole-1-carbonyl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 350.82
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 350.0492 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.