Få mere at vide
N-(4-klor-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy] quinazolin-4-amin, Mikromol™
Beskrivelse
N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib |
| CAS | 1603814-04-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H24 Cl F N4 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), Gefitinib Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27) |
| SMIL | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4 |
| IUPAC navn | N-(4-chlor-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morfolin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-amin |
| Vis mere |