Få mere at vide
N-(4-klor-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy] quinazolin-4-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 17982936
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17982936 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17982936 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
CAS 1603814-04-5
Analyt- eller komponentnavne 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H24 Cl F N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), Gefitinib Impurity B
InChI formel InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
IUPAC navn N-(4-chlor-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morfolin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 446.9
Mængde 25 mg
Formel vægt 446,1521 g/mol