Få mere at vide
N-(4-Chloro-2-trifluoroacetyl-6-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Chloro-2-trifluoroacetyl-6-methoxyphenyl)-2,2-dimethylp |
| CAS | 1076199-86-4 |
| Molekylær formel | C14 H15 Cl F3 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15ClF3NO3/c1-13(2,3)12(21)19-10-8(11(20)14(16,17)18)5-7(15)6-9(10)22-4/h5-6H,1-4H3,(H,19,21) |
| SMIL | COc1cc(Cl)cc(C(=O)C(F)(F)F)c1NC(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | N-[4-chloro-2-methoxy-6-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.72 |
| Formel vægt | 337.0693 |