Få mere at vide
N-(4-Chloro-2-pyrimidinyl)-N,2,3-trimethyl-2H-indazol-6-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Chloro-2-pyrimidinyl)-N,2,3-trimethyl-2H-indazol-6-amine |
| CAS | 1252927-45-9 |
| Molekylær formel | C14H14ClN5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-methyl-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN5/c1-9-11-5-4-10(8-12(11)18-20(9)3)19(2)14-16-7-6-13(15)17-14/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3nccc(Cl)n3 |
| IUPAC navn | N-(4-chloropyrimidin-2-yl)-N,2,3-trimethylindazol-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.75 |