Få mere at vide
N-(4-Chloro-2-methylphenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Chloro-2-methylphenyl)acetamide |
| CAS | 5202-86-8 |
| Molekylær formel | C9H10NOCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-2-Methylacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO/c1-6-5-8(10)3-4-9(6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C |
| IUPAC navn | N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.63 |
| Formel vægt | 183.0451 |