Få mere at vide
N-(4-chlor-2-butynyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
N-(4-chlor-2-butynyl)phthalimid bruges til fremstilling af andre kemikalier og som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-(4-chlor-2-butynyl)phthalimid bruges til fremstilling af andre kemikalier og som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide |
| Smeltepunkt | 115°C to 120°C |
| Lugt | Nearly Odorless |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 179626 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 233.66 |
| Procent renhed | 97% |