Få mere at vide
N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Cl2N2O3/c18-11-5-6-15(21-16(23)10-20-7-8-22)13(9-11)17(24)12-3-1-2-4-14(12)19/h1-6,9,20,22H,7-8,10H2,(H,21,23) |
| Formel vægt | 366.0538 |