missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-urea |
| CAS | 21715-41-3 |
| Molekylær formel | C15H15ClN2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClN2O2/c1-15(20,10-5-3-2-4-6-10)12-9-11(16)7-8-13(12)18-14(17)19/h2-9,20H,1H3,(H3,17,18,19) |
| SMIL | NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1C(O)(C)C2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC navn | 1-(4-chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.74 |
| Formel vægt | 290.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?