Få mere at vide
N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleimide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c14-10-5-6-11(15)13(10)7-8-1-3-9(4-2-8)12(16)17/h5-6,8-9H,1-4,7H2,(H,16,17) |
| Formel vægt | 237.1001 |