Få mere at vide
N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleamidic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleamidic Acid |
| CAS | 72748-87-9 |
| Molekylær formel | C12 H17 N O5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO5/c14-10(5-6-11(15)16)13-7-8-1-3-9(4-2-8)12(17)18/h5-6,8-9H,1-4,7H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/b6-5- |
| SMIL | OC(=O)\C=C/C(=O)NCC1CCC(CC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[[[(Z)-3-carboxyprop-2-enoyl]amino]methyl]cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.27 |
| Formel vægt | 255.1107 |