Få mere at vide
N-(4-Bromophenyl)-benzenepropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Bromophenyl)-benzenepropanamide |
| CAS | 316146-27-7 |
| Molekylær formel | C15H14BrNO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14BrNO/c16-13-7-9-14(10-8-13)17-15(18)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7-10H,6,11H2,(H,17,18) |
| SMIL | Brc1ccc(NC(=O)CCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | N-(4-bromophenyl)-3-phenylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.18 |
| Formel vægt | 303.0259 |