Få mere at vide
N-(4-bromobutyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30330406
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30330406 1 g
1 options
Artikelnummer. 30330406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6820601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Bromobutyl)phthalimide
CAS 5394-18-3
Molekylær formel C12H12BrNO2
Mængde 1 g
Synonym 1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-Bromobutyl)isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide, NSC 575
InChI formel InChI=1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
SMIL O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
IUPAC navn 2-(4-bromobutyl)isoindolin-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 282.13
Formel vægt 281.01