Få mere at vide
N-(4-bromobutyl)phthalimid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Bromobutyl)phthalimide |
| CAS | 5394-18-3 |
| Molekylær formel | C12H12BrNO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-Bromobutyl)isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide, NSC 575 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2 |
| SMIL | O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O |
| IUPAC navn | 2-(4-bromobutyl)isoindolin-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.13 |
| Formel vægt | 281.01 |