Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Bromobutyl)phthalimide |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 76,0 °C til 80,0 °C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 21, 463 |
| Vis mere |