Få mere at vide
N-(4-bromobutyl)phthalimid, 96%
Artikelnummer. 11461868
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461868 100 g 100g
11441868 5 g 5g
11451868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14517.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 5394-18-3 | C12H12BrNO2 | 282,14 g/mol
N-(4-Bromobutyl)phthalimid anvendes i organisk syntese og fremstilling af lægemidler. Det kan reagere med 1-phenyl-piperazin for at få N-[4-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-butyl]-phthalimid. Det er et nyttigt syntesereagens, der bruges til at syntetisere B-cyclodextrinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-(4-Bromobutyl)phthalimid anvendes i organisk syntese og produktion af farmaceutiske produkter. Det kan reagere med 1-phenyl-piperazin for at få N-[4-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-butyl]-phthalimid. Det er et nyttigt syntesereagens, der bruges til at syntetisere B-cyclodextrinderivater.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5394-18-3
Molekylær formel C12H12BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 282.14
MDL nummer MFCD00005905
InChI nøgle UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
PubChem CID 93575
IUPAC navn 2-(4-brombutyl)isoindol-1,3-dion
SMIL BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Smeltepunkt 77 °C til 81 °C
Kogepunkt 165 °C til 170 °C (1 mmHg)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 164119
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 282.14
Procent renhed 98%