Få mere at vide
N-(4-Bromobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Bromobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1246817-41-3 |
| Molekylær formel | C15H17BrClN2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16BrClN2O2/c1-2-3-4-12-18-14(17)13(15(20)21)19(12)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h5-8H,2-4,9H2,1H3,(H,20,21) |
| SMIL | CCCCc1nc(Cl)c(C(=O)O)n1Cc2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC navn | 3-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.66 |
| Formel vægt | 370.0084 |