Få mere at vide
N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1246187-55-2 |
| Molekylær formel | C15H14BrNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzyl (4-bromo-3-methylphenyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14BrNO2/c1-11-9-13(7-8-14(11)16)17-15(18)19-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | Cc1cc(NC(=O)OCc2ccccc2)ccc1Br |
| IUPAC navn | benzyl N-(4-bromo-3-methylphenyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.18 |
| Formel vægt | 319.0208 |