missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30342222
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342222 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB699873500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-carbamic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 1246187-55-2
Molekylær formel C15H14BrNO2
Mængde 500 mg
Synonym Benzyl (4-bromo-3-methylphenyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C15H14BrNO2/c1-11-9-13(7-8-14(11)16)17-15(18)19-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)
SMIL Cc1cc(NC(=O)OCc2ccccc2)ccc1Br
IUPAC navn benzyl N-(4-bromo-3-methylphenyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 320.18
Formel vægt 319.0208
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.