Få mere at vide
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide |
| CAS | 41526-21-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 Br Cl N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP), Bromazepam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19) |
| SMIL | ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | N-[4-bromo-2-(pyridine-2-carbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide |
| Vis mere |