Få mere at vide
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17953936
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17953936 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17953936 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0064.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS 41526-21-0
Analyt- eller komponentnavne N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H10 Br Cl N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP), Bromazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
SMIL ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
IUPAC navn N-[4-bromo-2-(pyridine-2-carbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Molekylvægt (g/mol) 353.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 351.9614 g/mol