Få mere at vide
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamid, Mikromol
Artikelnummer. 30462411
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30462411 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30462411 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0064.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS 41526-21-0
Analyt- eller komponentnavne N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H10 Br Cl N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP), Bromazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
Løsningstype Fedt
SMIL ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
IUPAC navn N-[4-bromo-2-(pyridin-2-carbonyl)phenyl]-2-chloroacetamid
Molekylvægt (g/mol) 353.6
Mængde 50 mg
Formel vægt 351,9614 g/mol