Få mere at vide
N-(4-Bromo-2-methylphenyl)-2-chloroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Bromo-2-methylphenyl)-2-chloroacetamide |
| CAS | 96686-51-0 |
| Molekylær formel | C9H9NOClBr |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrClNO/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)12-9(13)5-11/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | Cc1cc(Br)ccc1NC(=O)CCl |
| IUPAC navn | N-(4-bromo-2-methylphenyl)-2-chloroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.53 |
| Formel vægt | 260.9556 |