Få mere at vide
N-4-Benzyloxyphenyl Isobutyrylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-4-Benzyloxyphenyl Isobutyrylacetamide |
| CAS | 265989-30-8 |
| Molekylær formel | C19 H21 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3/c1-14(2)18(21)12-19(22)20-16-8-10-17(11-9-16)23-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3,(H,20,22) |
| SMIL | CC(C)C(=O)CC(=O)Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-methyl-3-oxo-N-(4-phenylmethoxyphenyl)pentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.37 |
| Formel vægt | 311.1521 |