Få mere at vide
N-4-benzyloxyphenyl alfa-benziliden-d5 isobutyrylacetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-4-Benzyloxyphenyl a-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide |
| CAS | 1020719-20-3 |
| Molekylær formel | C26 D5 H20 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Methyl-3-oxo-N-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-methylene)pentanamimde |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25NO3/c1-19(2)25(28)24(17-20-9-5-3-6-10-20)26(29)27-22-13-15-23(16-14-22)30-18-21-11-7-4-8-12-21/h3-17,19H,18H2,1-2H3,(H,27,29)/b24-17+/i3D,5D,6D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\C(=O)Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2)/C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2E)-4-methyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylidene]-N-(4-phenylmethoxyphenyl)pentanamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.51 |
| Formel vægt | 404.2148 |