Få mere at vide
N-4-benzyloxyphenyl alfa-benziliden-d5 isobutyrylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30333247
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30333247 50 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30333247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28763350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-4-Benzyloxyphenyl a-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide
CAS 1020719-20-3
Molekylær formel C26 D5 H20 N O3
Mængde 50 mg
Synonym 4-Methyl-3-oxo-N-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-methylene)pentanamimde
InChI formel InChI=1S/C26H25NO3/c1-19(2)25(28)24(17-20-9-5-3-6-10-20)26(29)27-22-13-15-23(16-14-22)30-18-21-11-7-4-8-12-21/h3-17,19H,18H2,1-2H3,(H,27,29)/b24-17+/i3D,5D,6D,9D,10D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\C(=O)Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2)/C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn (2E)-4-methyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylidene]-N-(4-phenylmethoxyphenyl)pentanamid
Molekylvægt (g/mol) 404.51
Formel vægt 404.2148