missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[4-(Benzyloxy)-3-methoxyphenethyl]-2-[3-(benzyloxy)-4-methoxyphenyl]acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(Benzyloxy)-3-methoxyphenethyl]-2-[3-(benzyloxy)-4-methoxyphenyl]acetamide |
| CAS | 1699-40-7 |
| Molekylær formel | C32H33NO5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Methoxy-N-[2-[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-3-(phenylmethoxy)benzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C32H33NO5/c1-35-28-15-14-27(20-31(28)38-23-26-11-7-4-8-12-26)21-32(34)33-18-17-24-13-16-29(30(19-24)36-2)37-22-25-9-5-3-6-10-25/h3-16,19-20H,17-18,21-23H2,1-2H3,(H,33,34) |
| SMIL | O=C(CC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C(OC)C=C1)NCCC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C(OC)=C3 |
| IUPAC navn | N-(4-(benzyloxy)-3-methoxyphenethyl)-2-(3-(benzyloxy)-4-methoxyphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 511.61 |
| Formel vægt | 511.24 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?