Få mere at vide
N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide), Mikromol™
Artikelnummer. 30049736
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049736 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049736 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0883.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide)
CAS 547-44-4
Analyt- eller komponentnavne N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H9 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea, Sulfaguanidine Imp. B (EP), Sulphacarbamide, Sulfaguanidine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)10-7(9)11/h1-4H,8H2,(H3,9,10,11)
SMIL NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn (4-aminophenyl)sulfonylurea
Molekylvægt (g/mol) 215.23
Mængde 50 mg
Formel vægt 215.0365 g/mol