Få mere at vide
N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide), Mikromol™
Beskrivelse
N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide) |
| CAS | 547-44-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H9 N3 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea, Sulfaguanidine Imp. B (EP), Sulphacarbamide, Sulfaguanidine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)10-7(9)11/h1-4H,8H2,(H3,9,10,11) |
| SMIL | NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | (4-aminophenyl)sulfonylurea |
| Vis mere |